Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II) ≥99%
Lieferant: ABCR
Synonyme: Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II), Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc, Zn(TMHD)2
AB122306.0025 AB122306.0005
ABCRAB122306.0025EA 0 EUR
ABCRAB122306.0025 ABCRAB122306.0005
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II) ≥99%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₂₂H₃₈O₄Zn
Molecular Weight: 431,92 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 144 °C
MDL: MFCD00192578
CAS-Nummer: 14363-14-5