Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II), Ni(TMHD)2
40470.03 40470.06 40470.14
40470.03EA 91.7 EUR
40470.03 40470.06 40470.14
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II)
Purity: 98% CAS No.: 14481-08-4 Molecular Formula: C22H38NiO4 Formula Weight: 425.24 Physical Form: Powder Melting Point: 223-225° Boiling Point: 90-110°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00192348
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Formel: C₂₂H₃₈NiO₄
Molecular Weight: 425,23 g/mol
Siedepunkt: 90…110 °C (0,1 mmHg) (Subl.)
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192348
CAS-Nummer: 14481-08-4