Bariumhexafluoracetylacetonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate
004056-1G
004056-5G
FLUO004056-1GEA
48.8
EUR
FLUO004056-1G
FLUO004056-5G
Bariumhexafluoracetylacetonat
Bariumhexafluoracetylacetonat
Formel:
C₁₀H₂BaF₁₂O₄ Molecular Weight: 551,44 g/mol |
MDL:
MFCD00075633 CAS-Nummer: 118131-57-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III |