Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41870.04
41870.09
41870.04EA
93.6
EUR
41870.04
41870.09
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 155640-85-0
Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O
Formula Weight: 477.64(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 220° dec.
MDL No.: MFCD00151019
Formel:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O Siedepunkt: 220 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: ∼ 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151019 CAS-Nummer: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |