Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Kupfer(II)Hexafluoro-2,4-pentanedionat Hydrat
009477-1G 009477-5G
FLUO009477-1GEA 79.1 EUR
FLUO009477-1G FLUO009477-5G
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Formel: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Molecular Weight: 477,64 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00151019
CAS-Nummer: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1