Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W244406-1KG-K W244406-5KG-K
SIALW244406-1KG-KEA 87.8 EUR
SIALW244406-1KG-K SIALW244406-5KG-K
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₂H₁₄O₃
MDL: MFCD00022338
CAS-Nummer: 77-83-8
EINECS: 201-061-8