Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 3-phenylglycidate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W245402-1KG
W245402-5KG
SIALW245402-1KGEA
182
EUR
SIALW245402-1KG
SIALW245402-5KG
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,21 g/mol |
MDL:
MFCD00005123 CAS-Nummer: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |