3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Dimethylpiperidine
181230250
181231000
ACRO181230250EA
58.5
EUR
ACRO181230250
ACRO181231000
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₇H₁₅N Molecular Weight: 113,20 g/mol Siedepunkt: 144 °C Dichte: 0,85 g/cm³ Flammpunkt: 32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005996 CAS-Nummer: 35794-11-7 EINECS: 252-730-6 UN: 2733 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥95 % |