Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Gallium-indium eutectic
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
495425-25G
495425-5G
SIAL495425-25GEA
474
EUR
SIAL495425-25G
SIAL495425-5G
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch, Sigma-Aldrich®
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144387 CAS-Nummer: 56451-02-6 |