2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 189 EUR
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% (w/w) in wässriger Lösung
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel: C₅H₄NNaOS
Molecular Weight: 149.15 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %