2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
A16922.AEEA 39.8 EUR
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Refractive Index: 1.4825 Beilstein Reference: 4026050 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547
Formel: C₅H₄NNaOS
Molecular Weight: 149.15 g/mol
Dichte: 1.238
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Merck Index: 14,7994