2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB00727.10EA 0 EUR
MAYBSB00727.10 MAYBSB00727.50 MAYBSB00727.1
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel: C₅H₄NNaOS
Molecular Weight: 149,15 g/mol
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5