(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297060100 297060010
ACRO297060100EA 134 EUR
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109.1259 g/mol
Siedepunkt: 102…106 °C (.2hPa)
Schmelzpunkt: 55…59 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213364
CAS-Nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤2
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable