Fmoc-L-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-α-Fmoc-L-Phenylalanine, Fmoc-Phe-OH, N-Fmoc-L-phenylalanine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
338338-25G 338338-5G
SIAL338338-25GEA 46.8 EUR
SIAL338338-25G SIAL338338-5G
Fmoc-L-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Fmoc-L-phenylalanin
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
MDL: MFCD00037128
CAS-Nummer: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1