Zirkonium(IV)oxid ≥99% Metall-Basis ausgeschlossen Hf stabilisiert, Pulver -325 Mesh (max. 4% Hf)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Zirkon(IV)oxid, Zirkondioxid
Stabilisierung: 10-15% Stabilisiert mit Yttrium(III)oxid
36272.22 36272.36
36272.22EA 99.3 EUR
36272.22 36272.36
Zirkonium(IV)oxid ≥99% Metall-Basis ausgeschlossen Hf stabilisiert, Pulver -325 Mesh (max. 4% Hf)
Zirkonium(IV)oxid
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 + 10-15% Y2O3 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00145546
Formel: ZrO₂
Molecular Weight: 123.22 g/mol
Siedepunkt: ∼5000 °C
Schmelzpunkt: ∼2700 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180