2-(2-Thienyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011224-1G 011224-5G
FLUO011224-1GEA 87.9 EUR
FLUO011224-1G FLUO011224-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
2-(2-Thienyl)-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
Formel: C₈H₉NO₂S₂
MDL: MFCD00022489
CAS-Nummer: 32451-19-7
EINECS: 251-055-4