3-Phenyl-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
7H-911.500
7H-911.1
7H-911.5
7H-911.10
BIOT7H-911.500EA
0
EUR
BIOT7H-911.500
BIOT7H-911.1
BIOT7H-911.5
BIOT7H-911.10
3-Phenyl-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
3-Phenyl-2,1-benzisoxazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₁₄H₉NO₂ |
MDL:
MFCD00623237 CAS-Nummer: 94752-06-4 |