Estriol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E1253-100MG E1253-1G E1253-500MG
SIALE1253-100MGEA 57.7 EUR
SIALE1253-100MG SIALE1253-1G SIALE1253-500MG
Estriol, Sigma-Aldrich®
Estriol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL: MFCD00003691
CAS-Nummer: 50-27-1
EINECS: 200-022-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR