2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-Aminopiazthiole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine, 4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
L09678.03
L09678.06
L09678.03EA
56.3
EUR
L09678.03
L09678.06
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin
Purity: 98%
CAS No.: 767-64-6
Molecular Formula: C6H5N3S
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 67-69°
Beilstein Reference: 3551
Formel:
C₆H₅N₃S Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005810 CAS-Nummer: 767-64-6 EINECS: 212-186-2 |