9-Phenylcarbazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Phenylcarbazole
H56827.06 H56827.14
H56827.06EA 167 EUR
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazol ≥99%
9-Phenylcarbazole
Purity: 99% CAS No.: 1150-62-5 Molecular Formula: C18H13N Formula Weight: 243.30 Melting Point: 95-97° MDL No.: MFCD00004965
Formel: C₁₈H₁₃N
Molecular Weight: 243,30 g/mol
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004965
CAS-Nummer: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2