1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
367160050 367160010 367160250
ACRO367160050EA 60.2 EUR
ACRO367160050 ACRO367160010 ACRO367160250
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184.24 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (2mbar)
Dichte: 1.17 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190247
CAS-Nummer: 63074-07-7
UN: 3267
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %