Isosorbiddimethylether 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
369910250
369911000
ACRO369910250EA
44.7
EUR
ACRO369910250
ACRO369911000
Isosorbiddimethylether 99%
Isosorbiddimethylether
Formel:
C₈H₁₄O₄ Molecular Weight: 174,20 g/mol Siedepunkt: 93…95 °C (,1hPa) Flammpunkt: 120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064828 CAS-Nummer: 5306-85-4 EINECS: 226-159-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |