Isosorbiddimethylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
A17516.14
A17516.22
A17516.14EA
53.3
EUR
A17516.14
A17516.22
Isosorbiddimethylether ≥98%
Isosorbiddimethylether
Purity: 98%
CAS No.: 5306-85-4
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -70°
Boiling Point: 93-95°/0.1mm
Beilstein Reference: 80854
MDL No.: MFCD00064828
Formel:
C₈H₁₄O₄ Molecular Weight: 174,20 g/mol Siedepunkt: 93…95 °C (0,1 mmHg) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 1,165 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064828 CAS-Nummer: 5306-85-4 EINECS: 226-159-8 |