Isosorbiddimethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
247898-100G 247898-25G
SIAL247898-100GEA 164 EUR
SIAL247898-100G SIAL247898-25G
Isosorbiddimethylether, Sigma-Aldrich®
Isosorbiddimethylether
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,20 g/mol
MDL: MFCD00064828
CAS-Nummer: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8