HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
12804-1G-F
12804-25G-F
12804-5G-F
SIAL12804-1G-FEA
45.6
EUR
SIAL12804-1G-F
SIAL12804-25G-F
SIAL12804-5G-F
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Sigma-Aldrich®
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Molecular Weight: 379,2 g/mol |
MDL:
MFCD00075445 CAS-Nummer: 94790-37-1 |