4-Chlor-1,8-naphthalsäureanhydrid ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L05508.14 L05508.22 L05508.36
L05508.14EA 33.4 EUR
L05508.14 L05508.22 L05508.36
4-Chlor-1,8-naphthalsäureanhydrid ≥94%
4-Chlor-1,8-naphthalsäureanhydrid
Purity: 94% CAS No.: 4053-08-1 Molecular Formula: C12H5ClO3 Formula Weight: 232.63 Melting Point: 208-214° Beilstein Reference: 178072
Formel: C₁₂H₅ClO₃
Molecular Weight: 232,63 g/mol
Schmelzpunkt: 208…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006928
CAS-Nummer: 4053-08-1
EINECS: 223-760-7