3-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
278730050 278730250
ACRO278730050EA 47.9 EUR
ACRO278730050 ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid 98%
3-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel: C₁₂H₅NO₅
Molecular Weight: 243,1718 g/mol
Schmelzpunkt: 247…254 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006926
CAS-Nummer: 3027-38-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %