Ethyl-4-(brommethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat
Lieferant: Cayman Chemical
13007-100 13007-250 13007-500 13007-1
CAYM13007-100EA 22 EUR
CAYM13007-100 CAYM13007-250 CAYM13007-500 CAYM13007-1
Ethyl-4-(brommethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat
Ethyl-4-(brommethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazol-5-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
MDL: MFCD11869291
CAS-Nummer: 1138444-37-7