6-Brom-8-nitro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7181-1G
PY-7181-5G
COBBPY-7181-1GEA
375
EUR
COBBPY-7181-1G
COBBPY-7181-5G
6-Brom-8-nitro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-8-nitro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel:
C₆H₃BrN₄O₂ Molecular Weight: 243.200 g/mol |
MDL:
MFCD09801055 CAS-Nummer: 951884-20-1 |