6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7123-1G
PY-7123-250M
COBBPY-7123-1GEA
692
EUR
COBBPY-7123-1G
COBBPY-7123-250M
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol
Formel:
C₆H₄BrN₃S |
MDL:
MFCD11504977 CAS-Nummer: 1093092-64-8 |