5-(4-Boc-piperazino)-2-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl 4-(3-methoxy-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
HC-3090-5G HC-3090-1G
COBBHC-3090-5GEA 451 EUR
COBBHC-3090-5G COBBHC-3090-1G
5-(4-Boc-piperazino)-2-nitroanisol
5-(4-Boc-piperazino)-2-nitroanisol
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₅
Molecular Weight: 337.370 g/mol
MDL: MFCD09972251
CAS-Nummer: 1017782-79-4