3-(4-Boc-piperazino)-4-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3091-5G
HC-3091-1G
COBBHC-3091-5GEA
227
EUR
COBBHC-3091-5G
COBBHC-3091-1G
3-(4-Boc-piperazino)-4-nitroanisol
3-(4-Boc-piperazino)-4-nitroanisol
Formel:
C₁₆H₂₃N₃O₅ |
MDL:
MFCD13195696 CAS-Nummer: 1215205-93-8 |