2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-4-bromanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Bromo-2-methoxyphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
OT-0837-1G
OT-0837-5G
COBBOT-0837-1GEA
98.3
EUR
COBBOT-0837-1G
COBBOT-0837-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-4-bromanisol
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-4-bromanisol
Formel:
C₁₃H₂₁BrO₂Si Molecular Weight: 317.2941 g/mol |
MDL:
MFCD11855959 CAS-Nummer: 177329-71-4 |