Bis(trimethylsilyl)methan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15662.06 A15662.14
A15662.06EA 110 EUR
A15662.06 A15662.14
Bis(trimethylsilyl)methan ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methan
Purity: 98% CAS No.: 2117-28-4 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 160.41 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -71° Boiling Point: 132-133° Beilstein Reference: 1734530 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008275
Formel: C₇H₂₀Si₂
Siedepunkt: 132…133 °C
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,750
Flammpunkt: 12 °C (53 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008275
CAS-Nummer: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3,II