Samarium(II)iodid 0.1 mol/l in THF stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Samarium (II) iodide
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Sm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
347116-100ML
347116-25ML
SIAL347116-100MLEA
169
EUR
SIAL347116-100ML
SIAL347116-25ML
Samarium(II)iodid 0.1 mol/l in THF stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Samarium diiodide
Formel:
SmI₂ Molecular Weight: 404,17 g/mol |
MDL:
MFCD00058873 CAS-Nummer: 32248-43-4 UN: 3271 ADR: 3,II |