L-Glutaminsäure-5-benzylester 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: γ-Benzyl-L-Glutamate, 5-Benzyl L-Glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, H-Glu(OBzl)-OH
225670050 225670010 225670250
ACRO225670050EA 65 EUR
ACRO225670050 ACRO225670010 ACRO225670250
L-Glutaminsäure-5-benzylester 99%
L-Glutaminsäure-5-benzylester
Formel: C₁₂H₁₅NO₄
Molecular Weight: 237,3 g/mol
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002633
CAS-Nummer: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)