1-Benzyl-4,4-difluorpiperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
013121-1G
013121-5G
013121-25G
FLUO013121-1GEA
34.1
EUR
FLUO013121-1G
FLUO013121-5G
FLUO013121-25G
1-Benzyl-4,4-difluorpiperidin
1-Benzyl-4,4-difluorpiperidin
Formel:
C₁₂H₁₅F₂N |
MDL:
MFCD03840201 CAS-Nummer: 155137-18-1 |