Diphenylphosphinoxid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21101.03 B21101.06 B21101.14
B21101.03EA 63.1 EUR
B21101.03 B21101.06 B21101.14
Diphenylphosphinoxid ≥97%
Diphenylphosphine oxide
Purity: 97% CAS No.: 4559-70-0 Molecular Formula: C12H11OP Formula Weight: 202.20 Melting Point: 51-56° MDL No.: MFCD00002079
Formel: C₁₂H₁₁OP
Molecular Weight: 202,20 g/mol
Schmelzpunkt: 51…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002079
CAS-Nummer: 4559-70-0