Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
368280010 368280050
ACRO368280010EA 65.9 EUR
ACRO368280010 ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Molecular Weight: 222,03 g/mol
Schmelzpunkt: 227…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010431
CAS-Nummer: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %