Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
H27614.06
H27614.03
H27614.06EA
238
EUR
H27614.06
H27614.03
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Purity: 97%
CAS No.: 1458-18-0
Molecular Formula: C6H5Cl2N3O2
Formula Weight: 222.03
Melting Point: 230-233°
MDL No.: MFCD00010431
Formel:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Molecular Weight: 222,03 g/mol Schmelzpunkt: 230…233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010431 CAS-Nummer: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 |