Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
BTB08499.250
BTB08499.1
CHMPBTB08499.250EA
0
EUR
CHMPBTB08499.250
MAYBBTB08499.1
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Formel:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Molecular Weight: 222,03 g/mol |
MDL:
MFCD00010431 CAS-Nummer: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 |