Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
005978-1G 005978-5G
FLUO005978-1GEA 31.1 EUR
FLUO005978-1G FLUO005978-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₉N₃O₂
MDL: MFCD00005238
CAS-Nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3