1H-Pyrazol-4-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyrazolecarboxylic acid
H25783.06 H25783.03
H25783.06EA 656 EUR
H25783.06 H25783.03
1H-Pyrazol-4-carbonsäure ≥97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 37718-11-9 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 281-283° MDL No.: MFCD00011558
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,09 g/mol
Schmelzpunkt: 281…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011558
CAS-Nummer: 37718-11-9
EINECS: 253-641-5