4-Iod-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Iodopyrazole
HC-6322-5G HC-6322-25G HC-6322-100G
COBBHC-6322-5GEA 0 EUR
COBBHC-6322-5G COBBHC-6322-25G COBBHC-6322-100G
4-Iod-1H-pyrazol
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molecular Weight: 193.97 g/mol
MDL: MFCD00005244
CAS-Nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1