3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331449-25G 331449-5G
SIAL331449-25GEA 93.3 EUR
SIAL331449-25G SIAL331449-5G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formel: C₃H₅N₃O
Molecular Weight: 99,09 g/mol
MDL: MFCD00022384
CAS-Nummer: 6126-22-3
EINECS: 228-095-6