5-Iod-2,4-dimethoxypyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24967.01
B24967.03
B24967.06
B24967.01EA
29.4
EUR
B24967.01
B24967.03
B24967.06
5-Iod-2,4-dimethoxypyrimidin ≥98%
5-Iod-2,4-dimethoxypyrimidin
Purity: 98%
CAS No.: 52522-99-3
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 71-75°
MDL No.: MFCD00090865
Formel:
C₆H₇IN₂O₂ Molecular Weight: 266,04 g/mol Schmelzpunkt: 71…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090865 CAS-Nummer: 52522-99-3 |