5-Brom-4-(2,4-dimethylphenyl)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6122-1G
HC-6122-5G
COBBHC-6122-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-6122-1G
COBBHC-6122-5G
5-Brom-4-(2,4-dimethylphenyl)pyrimidin
5-Bromo-4-(2,4-dimethylphenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₁BrN₂ |
MDL:
MFCD09800944 CAS-Nummer: 941294-39-9 |