5-Brom-4-p-tolylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
HC-6127-1G
HC-6127-5G
COBBHC-6127-1GEA
49.7
EUR
COBBHC-6127-1G
COBBHC-6127-5G
5-Brom-4-p-tolylpyrimidin
5-Brom-4-p-tolylpyrimidin
Formel:
C₁₂H₁₁BrN₂ |
MDL:
MFCD09800948 CAS-Nummer: 149323-50-2 |