2-Benzyloxy-5-brompyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Benzyloxy)-5-bromopyrimidine
PY-7963-1G
PY-7963-5G
COBBPY-7963-1GEA
98.3
EUR
COBBPY-7963-1G
COBBPY-7963-5G
2-Benzyloxy-5-brompyrimidin
2-Benzyloxy-5-brompyrimidin
Formel:
C₁₁H₉BrN₂O Molecular Weight: 265,11 g/mol |
MDL:
MFCD07375140 CAS-Nummer: 742058-39-5 |