5-Brom-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6124-5G
HC-6124-1G
COBBHC-6124-5GEA
303
EUR
COBBHC-6124-5G
COBBHC-6124-1G
5-Brom-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidin
5-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₁H₉BrN₂O |
MDL:
MFCD09800946 CAS-Nummer: 941294-41-3 |